Få mere at vide
2,3-Dimethylhydroquinone, 97%
Artikelnummer. p-3778404 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10582281
Brand: Thermo Scientific Acros 305110050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 608-43-5 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 608-43-5
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00009997
InChI nøgle BXJGUBZTZWCMEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylhydroquinone, o-xylene-3,6-diol, 2,3-xylohydroquinone, o-xylohydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3-dimethyl, unii-f0l7hg609j, 1,4-dihydroxy-2,3-dimethylbenzene, 3,6-dihydroxy-o-xylene, 2,3-dimethyl-1,4-benzenediol, 2,3-dimethyl hydroquinone
PubChem CID 69100
IUPAC navn 2,3-dimethylbenzen-1,4-diol
SMIL CC1=C(C)C(O)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dimethylhydroquinone
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 223.0°C to 225.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble in water
Formel vægt 138.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver