Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 3-Dimethylhydroquinone |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 223.0°C to 225.0°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: slightly soluble in water |
| Vis mere |