Tekniske data
| Alpha vektor | DIMETHYLHEXANE |
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethylhexane |
| Farve | Klar farveløs til næsten farveløs |
| Flammepunkt | 7°C |
| Infrarødt spektrum | Conforms |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm) |
| Mængde | 5 mL |
| Fysisk form | Væske |