Få mere at vide
2,3-dimethylfuran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342747
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342747 1 g 1g
11352747 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15705.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14920-89-9 | C6H8O | 96.13 g/mol
2,3-dimethylfuran kan anvendes i syntesen af 2,9-dioxabicyclo[3.3.1]nonan. Irland Alkohol blev syntetiseret i fra 2,3-dimethylfuran.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3-dimethylfuran kan anvendes til syntese af 2,9-dioxabicyclo[3.3.1]nonan. Irland Alkohol blev syntetiseret i fra 2,3-dimethylfuran.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14920-89-9
Molekylær formel C6H8O
Molekylvægt (g/mol) 96.13
MDL nummer MFCD00153893
InChI nøgle FJSKXQVRKZTKSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan, dimethyl, dimethylfuran, dimethyl furane, dimethyl furan, 2,3-dimethyl-furan, furan, 2,3-dimethyl, 4,5-dimethylfuran, 2,3-dimethylfuran, acmc-1c70a
PubChem CID 34337
IUPAC navn 2,3-dimethylfuran
SMIL CC1=C(C)C=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylfuran
Kogepunkt 42°C (15 mmHg)
Flammepunkt −1°C (30°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN1992
Beilstein 104572
Formel vægt 96.13
Procent renhed 99%