Få mere at vide
2,3-Dimethylbutanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethylbutanoic Acid |
| CAS | 14287-61-7 |
| Molekylær formel | C6H12O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,3-Dimethylbutanoic Acid, alpha,beta-Dimethyl-Butyric Acid, (±)-2,3-Dimethylbutanoic Acid, (±)-2,3-Dimethylbutyric Acid, 2,3-Dimethylbutanoic Acid, 2,3-Dimethylbutyric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-4(2)5(3)6(7)8/h4-5H,1-3H3,(H,7,8) |
| SMIL | CC(C)C(C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,3-dimethylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.16 |
| Formel vægt | 116.0837 |