Få mere at vide
2,3-dimethylbutan, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16329217 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16329217 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16329217 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S1615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    891.41 DKK
    655.44 DKK / 1ml
    Spare 235.97 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
2,3-dimethylbutan79-29-81000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylbutane
Emballage 2 ml ravfarvet præpareret glasampule
CAS 79-29-8, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certifikatrapporter fra analysematerialet sigter mod analytter med en nøjagtighed ±på 2 % og korrektion for råmaterialets renhed.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C6H14
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
InChI nøgle ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL CC(C)C(C)C
IUPAC navn 2,3-dimethylbutan
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P og T
Molekylvægt (g/mol) 86.178
PubChem CID 6589
Mængde 1 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dimethylbutane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug