Få mere at vide
2,3-Dimethylbutan, 99%
Artikelnummer. 11485856
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485856 5 g 5g
11495856 25 g 25g
11405866 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11485856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22223.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 79-29-8 | C6H14 | 86,178 g/mol
2,3-Dimethylbutan er et forgrenet mættet kulbrinte til proteomikforskning. Det bruges i organisk syntese, katalytisk middel, petrokemiske additiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3-Dimethylbutan er et forgrenet mættet kulbrinte til proteomikforskning. Det bruges i organisk syntese, katalytisk middel, petrokemiske additiv.
Opløselighed Opløseligt i vand (1mg/ml @
22 C), DMSO, ethanol, °acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, oxygen, ammoniak.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-29-8
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.178
MDL nummer MFCD00008925
InChI nøgle ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl, biisopropyl, butane, 2,3-dimethyl, 1,1,2,2-tetramethylethane, hsdb 76, unii-68isq7a432, ccris 6020, ch3 2chch ch3 2, acmc-1bmfq, dsstox_cid_5112
PubChem CID 6589
IUPAC navn 2,3-dimethylbutan
SMIL CC(C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylbutane
Smeltepunkt -129°C
Kogepunkt 57°C to 59°C
Flammepunkt −29°C (−20°F)
Lugt Mild
Mængde 5 g
FN nummer UN2457
Beilstein 1730737
Formel vægt 86.18
Procent renhed 99%