Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 3-Dimethylbutane |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -129.0°C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.6620g/mL |
| Kogepunkt | 58.0°C |
| Flammepunkt | −29°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2,3-Dimethylbutane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.