Få mere at vide
2,3-Dimethylbutan, 98+%
Artikelnummer. 15471867
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15471867 250 mL 250ml
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15471867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043142.AK
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 79-29-8 | C6H14 | 86,178 g/mol
2,3-Dimethylbutan anvendes i højoktanbrændstoffer og i organisk syntese. Det bruges også som en gaskromatografistandard.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-29-8
Molekylær formel C6H14
Molekylvægt (g/mol) 86.178
MDL nummer MFCD00008925
InChI nøgle ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl, biisopropyl, butane, 2,3-dimethyl, 1,1,2,2-tetramethylethane, hsdb 76, unii-68isq7a432, ccris 6020, ch3 2chch ch3 2, acmc-1bmfq, dsstox_cid_5112
PubChem CID 6589
IUPAC navn 2,3-dimethylbutan
SMIL CC(C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dimethylbutane
Smeltepunkt °C til 129 °C
Tæthed 0.662
Kogepunkt 57 °C til 59 °C
Flammepunkt -29 °C (-20 °F)
Analyseprocentområde >98%
Brydningsindeks 1.375
Mængde 250 mL
FN nummer UN2457
Beilstein 1730737
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, ether og acetone. Ublandelig med vand.
Formel vægt 86.18
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske