Få mere at vide
2,3-Dimethylbenzoyl chloride, 96%
Artikelnummer. 11465610
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11465610
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H25873.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 21900-46-9 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21900-46-9
Molekylær formel C9H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 168.62
MDL nummer MFCD00045217
InChI nøgle WFNKMVDATNLZBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylbenzene-1-carbonyl chloride, benzoyl chloride, dimethyl, xylic acid chloride, acmc-20aog3, 2,3 dimethylbenzoyl chloride, 2,3-dimethyl-benzoyl chloride, 2,3-dimethylbenzene-1-carbonylchloride, 2,3-dimethyl-1-benzenecarbonyl chloride, benzoyl chloride, 2,3-dimethyl-6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 2800899
IUPAC navn 2,3-dimethylbenzoyl chloride
SMIL CC1=CC=CC(=C1C)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylbenzoyl chloride
Smeltepunkt 2°C
Kogepunkt 122°C to 124°C
Mængde 5 g
Brydningsindeks 1.555
FN nummer UN3265
Formel vægt 168.62
Procent renhed 96%