missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3-Dimethylbenzothiazolium Methyl Sulfate, TRC

Artikelnummer. 30377054
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377054 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377054 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47086550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylbenzothiazolium Methyl Sulfate
CAS 2038-15-5
Molekylær formel C9 H10 N S . C H3 O4 S
Mængde 50 mg
Synonym NSC 408412
InChI formel InChI=1S/C9H10NS.CH4O4S/c1-7-10(2)8-5-3-4-6-9(8)11-7;1-5-6(2,3)4/h3-6H,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
SMIL COS(=O)(=O)[O-].Cc1sc2ccccc2[n+]1C
IUPAC navn 2,3-dimethyl-1,3-benzothiazol-3-ium;methyl sulfate
Molekylvægt (g/mol) 275.34
Formel vægt 275.0286
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.