Få mere at vide
2,3-Dimethylbenzothiazolium Methyl Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethylbenzothiazolium Methyl Sulfate |
| CAS | 2038-15-5 |
| Molekylær formel | C9 H10 N S . C H3 O4 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | NSC 408412 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10NS.CH4O4S/c1-7-10(2)8-5-3-4-6-9(8)11-7;1-5-6(2,3)4/h3-6H,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| SMIL | COS(=O)(=O)[O-].Cc1sc2ccccc2[n+]1C |
| IUPAC navn | 2,3-dimethyl-1,3-benzothiazol-3-ium;methyl sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.34 |
| Formel vægt | 275.0286 |