Få mere at vide
2,3-Dimethylbenzonitrile, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31109846
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31109846 1 g
31097220 100 g
31092777 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31109846 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD116811g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylbenzonitrile
CAS 5724-56-1
Molekylær formel C9H9N
MDL nummer MFCD00019744
Mængde 1 g
SMIL N#CC1=CC=CC(C)=C1C
Molekylvægt (g/mol) 131.17
Procent renhed 98%