Få mere at vide
2,3-Dimethylbenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11498553
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498553 5 g 5g
11408563 25 g 25g
11418563 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498553 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10383.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 603-79-2 | C9H10O2 | 150,177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 603-79-2
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.177
MDL nummer MFCD00002479
InChI nøgle RIZUCYSQUWMQLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hemellitic acid, benzoic acid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbenzoicacid, 2,3-dimethyl benzoic acid, 2,3-dimethyl-benzoic acid, unii-7irp8ca267, 2,3-dimethylbenzenecarboxylic acid, vic-o-xylylic acid, methyl m-toluic acid, pubchem2549
PubChem CID 11782
ChEBI CHEBI:64823
IUPAC navn 2,3-dimethylbenzoesyre
SMIL CC1=CC=CC(=C1C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylbenzoic acid
Smeltepunkt 143 °C til 147 °C
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Beilstein 971590
Formel vægt 150.18
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.