Få mere at vide
2,3-Dimethylbenzeneboronic acid, 98%
Artikelnummer. 11446816
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446816 25 g 25g
11426816 1 g 1g
11436816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446816 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23942.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 183158-34-1 | C8H11BO2 | 149.984 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 183158-34-1
Molekylær formel C8H11BO2
Molekylvægt (g/mol) 149.984
MDL nummer MFCD01863524
InChI nøgle ZYYANAWVBDFAHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylbenzeneboronic acid, 2,3-dimethylphenyl boronic acid, o-xylene-3-boronic acid, 2,3-dimethylphenyl boranediol, 2,3-dimethylbenzeneboronicacid, 2,3-dimethylphenylboronicacid, pubchem5037, acmc-1bxk2, amtb394, ksc174k9l
PubChem CID 2773395
IUPAC navn (2,3-dimethylphenyl)borsyre
SMIL B(C1=C(C(=CC=C1)C)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼175°C
Mængde 25 g
Beilstein 8050763
Formel vægt 149.99
Procent renhed 98%