Få mere at vide
2,3-Dimethylbenzamide, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11450114
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11450114
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13585.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5580-34-7
Molekylær formel C9H11NO
Molekylvægt (g/mol) 149.193
MDL nummer MFCD00017570
InChI nøgle IZAYISYTIWLBNB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2800987
IUPAC navn 2,3-dimethylbenzamide
SMIL CC1=CC=CC(=C1C)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylbenzamide
Smeltepunkt 155°C to 159°C
Mængde 25 g
Beilstein 2574226
Synonym benzamide, 2,3-dimethyl-6ci,8ci,9ci, benzamide, 2,3-dimethyl, acmc-20aog4, benzamide,2,3-dimethyl
Formel vægt 149.19
Procent renhed 98%