Få mere at vide
2,3-Dimethylanisole, 97%
Artikelnummer. 11450431
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450431 50 g 50g
11440431 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450431 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19992.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2944-49-2 | C9H12O | 136.194 g/mol
2,3-Dimethylanisol bruges som startreagens i syntesen af biphenyl-indanon A, en positiv allosterisk modulator af den metabotrope glutamatreceptor subtype 2. Det kan bruges til at fremstille 2-methoxy-6-methyl-benzaldehyd ved opvarmning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3-Dimethylanisol bruges som startreagens i syntesen af biphenyl-indanon A, en positiv allosterisk modulator af den metabotrope glutamatreceptor subtype 2. Det kan bruges til at fremstille 2-methoxy-6-methyl-benzaldehyd ved opvarmning.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2944-49-2
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00008376
InChI nøgle BLMBNEVGYRXFNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethylanisole, 3-methoxy-o-xylene, benzene, 1-methoxy-2,3-dimethyl, benzene, methoxydimethyl, 1,2-dimethyl-6-methoxybenzene, 1-methoxy-2,3-dimethyl-benzene, dimethylanisole, pubchem4114, 2,3-dimethyl anisole, 2,3-dimethyl-anisole
PubChem CID 76269
IUPAC navn 1-methoxy-2,3-dimethylbenzen
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)OC)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylanisole
Smeltepunkt 29°C
Tæthed 0.984
Mængde 50 g
Brydningsindeks 1.52
Beilstein 1859736
Kogepunkt 195°C
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 136.19
Procent renhed 97%