Få mere at vide
2,3-Dimethylaniline, TRC
Artikelnummer. 30382137
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30382137 50 g
30370223 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30382137 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46219050G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-59-2
Molekylær formel C8 H11 N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
Synonym 2,3-Dimethylaniline, Mefenamic Acid Imp. A (EP), 2,3-Xylidine (8CI), 2,3-Dimethylbenzenamine, 2,3-Dimethylaniline, 2,3-Dimethylphenylamine, 2,3-Xylylamine, 3-Amino-o-xylene, o-Xylidine, Benzenamine, 2,3-dimethyl-
IUPAC navn 2,3-dimethylaniline
SMIL Cc1cccc(N)c1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-dimethylaniline
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
Formel vægt 121.0891