Få mere at vide
2,3-Dimethylaniline, Mikromol™
Artikelnummer. 17979609
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17979609 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17979609 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0327.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,3-Dimethylaniline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-dimethylaniline
CAS 87-59-2
Analyt- eller komponentnavne 2,3-dimethylaniline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H11 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Mefenamic Acid Imp. A (EP), 2,3-Dimethylaniline, Mefenamic Acid Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
SMIL Cc1cccc(N)c1C
IUPAC navn 2,3-dimethylaniline
Molekylvægt (g/mol) 121.18
Mængde 100 mg
Formel vægt 121.0891 g/mol