Få mere at vide
2,3-Dimethylaniline-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethylaniline-d3 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3/i2D3 |
| Formel vægt | 124.108 |