Få mere at vide
2,3-Dimethylaniline, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10520741 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5mL; Glass bottle
Artikelnummer.
10520741 5mL; Glass bottle
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10520741 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115930050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dimethylaniline
Navn note 99%
CAS 87-59-2
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Molekylær formel C8H11N
Lineær formel (CH3)2C6H3NH2
MDL nummer MFCD00007732
Beilstein 12, 1101
Merck Index 15, 10282
Synonym 2,3-xylidine, 3-amino-o-xylene, benzenamine, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbenzenamine, 2,3-dimethylphenylamine, 2,3-xylylamine, ortho-xylidine, vic-o-xylidine, unii-zd450abi9x, ccris 4739
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble 30g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents,,very soluble in ethanol and diethyl ether,ccl4,,dmso
InChI nøgle VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)N)C
IUPAC navn 2,3-dimethylaniline
Molekylvægt (g/mol) 121.18
PubChem CID 6893
Formel vægt 121.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dimethylaniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.