Learn More
2,3-dimethylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11484303
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 g
2500 g
Unit Size:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11484303 2500 g 2500g
11474303 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11484303 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10918.0E
Request Bulk or Custom Format
CAS: 87-59-2 | C8H11N | 121.183 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87-59-2
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.183
MDL nummer MFCD00007732
InChI nøgle VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-xylidine, 3-amino-o-xylene, benzenamine, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbenzenamine, 2,3-dimethylphenylamine, 2,3-xylylamine, ortho-xylidine, vic-o-xylidine, unii-zd450abi9x, ccris 4739
PubChem CID 6893
IUPAC navn 2,3-dimethylanilin
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)N)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethylaniline
Smeltepunkt 2°C to 3°C
Tæthed 0.992
Mængde 2500 g
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.568
FN nummer UN1711
Beilstein 742174
Merck Index 14,10084
Kogepunkt 221°C to 222°C
Formel vægt 121.18
Procent renhed 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,3-Dimethylaniline
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Hazard Statement
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P308-VED eksponering eller mistanke om eksponering:.