Få mere at vide
2,3-Dimethylaniline 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327891
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
30327891 5 ml
1 options
Artikelnummer. 30327891 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV12724400AL100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-dimethylaniline
CAS 87-59-2
Analyt- eller komponentnavne 2,3-dimethylaniline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H11 N
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Mefenamic Acid Imp. A (EP), 2,3-Dimethylaniline, Mefenamic Acid Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
SMIL Cc1cccc(N)c1C
IUPAC navn 2,3-dimethylaniline
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 121.18
Mængde 5 ml
Formel vægt 121.0891 g/mol