Få mere at vide
2,3-Dimethylaniline 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-dimethylaniline |
| CAS | 87-59-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,3-dimethylaniline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H11 N |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Mefenamic Acid Imp. A (EP), 2,3-Dimethylaniline, Mefenamic Acid Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cccc(N)c1C |
| Vis mere |