Få mere at vide
2-[3-(dimethylamino)propoxy]anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10193174
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10193174 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10022114 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10193174 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC59614CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1134-76-5
Molekylær formel C11H18N2O
Molekylvægt (g/mol) 194.278
MDL nummer MFCD08687610
InChI nøgle XGTIDBFMHOJXSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-dimethylamino propoxy aniline, benzenamine, 2-3-dimethylamino propoxy, 2-3-dimethylaminopropoxy aniline, 3-2-aminophenoxy propyl dimethylamine, 2-3-dimethylamino-propoxy-phenylamine
PubChem CID 18672712
IUPAC navn 2-[3-(dimethylamino)propoxy]anilin
SMIL CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]aniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 194.28
Procent renhed 97%