Få mere at vide
2,3-dimethyl-quinoxalin-6-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10609515
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10609515 5 g 5g
10304622 1 g 1g
10707875 10 g 10g
3 options
Artikelnummer. 10609515
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC27701DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 17635-26-6
Molekylær formel C11H9N2O2
Molekylvægt (g/mol) 201.21
MDL nummer MFCD02575516
InChI nøgle RCACNAWRFYUKLC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,3-dimethyl-quinoxaline-6-carboxylic acid, 2,3-dimethyl-6-quinoxalinecarboxylic acid, 6-quinoxalinecarboxylicacid, 2,3-dimethyl, 6-quinoxalinecarboxylic acid, 2,3-dimethyl
PubChem CID 236268
SMIL CC1=C(C)N=C2C=C(C=CC2=N1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dimethyl-quinoxaline-6-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
IUPAC navn 2,3-dimethylquinoxalin-6-carboxylsyre
Formel vægt 202.21
Procent renhed 97%