Få mere at vide
2,3-Dimethyl-N-phenylbenzenamine, TRC
Artikelnummer. 30388222
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388222 2.5 g
30377010 1 g
30381080 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30388222 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4874052.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4869-11-8
Molekylær formel C14H15N
Molekylvægt (g/mol) 197.28
Synonym N-Phenyl-2,3-dimethylaniline, Benzenamine, 2,3-dimethyl-N-phenyl-, 2,3-Xylidine, N-phenyl- (7CI,8CI)
SMIL Cc1cccc(Nc2ccccc2)c1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethyl-N-phenylbenzenamine
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C14H15N/c1-11-7-6-10-14(12(11)2)15-13-8-4-3-5-9-13/h3-10,15H,1-2H3
Formel vægt 197.1204