Få mere at vide
2,3-Dimethyl-hexanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethyl-hexanoic Acid |
| CAS | 41065-92-3 |
| Molekylær formel | C8H16O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-4-5-6(2)7(3)8(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| SMIL | OC(C(C)C(C)CCC)=O |
| IUPAC navn | 2,3-dimethylhexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.21 |
| Formel vægt | 144.115 |