Få mere at vide
2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazol, TRC
Artikelnummer. 30387465
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30387465 5 g
30381692 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30387465 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4710555G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 444731-73-1
Molekylær formel C9 H9 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 191.19
Synonym 2H-Indazole, 2,3-dimethyl-6-nitro-, 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole
IUPAC navn 2,3-dimethyl-6-nitroindazol
SMIL Cc1c2ccc(cc2nn1C)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H9N3O2/c1-6-8-4-3-7(12(13)14)5-9(8)10-11(6)2/h3-5H,1-2H3
Formel vægt 191.0695