Få mere at vide
2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazol, Mikromol™
Artikelnummer. 30462026
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30462026 4 x 25 mg
30050360 100 mg
30052397 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30462026 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3391.0200254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole
CAS 444731-73-1
Analyt- eller komponentnavne 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H9 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2H-Indazole, 2,3-dimethyl-6-nitro-, 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole
InChI formel InChI=1S/C9H9N3O2/c1-6-8-4-3-7(12(13)14)5-9(8)10-11(6)2/h3-5H,1-2H3
Løsningstype Fedt
SMIL Cc1c2ccc(cc2nn1C)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2,3-dimethyl-6-nitroindazol
Molekylvægt (g/mol) 191.19
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 191,0695 g/mol