Få mere at vide
2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazol, Mikromol™
Beskrivelse
2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole |
| CAS | 444731-73-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H9 N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2H-Indazole, 2,3-dimethyl-6-nitro-, 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N3O2/c1-6-8-4-3-7(12(13)14)5-9(8)10-11(6)2/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1c2ccc(cc2nn1C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,3-dimethyl-6-nitroindazol |
| Vis mere |