missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30375006
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375006 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375006 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4710451G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole Hydrochloride
CAS 635702-60-2
Molekylær formel C9 H11 N3 . Cl H
Mængde 1 g
Synonym 2H-Indazol-6-amine, 2,3-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 2H-Indazol-6-amine, 2,3-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H11N3.ClH/c1-6-8-4-3-7(10)5-9(8)11-12(6)2;/h3-5H,10H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.Cc1c2ccc(N)cc2nn1C
IUPAC navn 2,3-dimethylindazol-6-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 197.66
Formel vægt 197.072
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Sekretesspolicy.