missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole Hydrochloride, Mikromol™

Artikelnummer. 30464003
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464003 4 x 25 mg
30052452 100 mg
30052327 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464003 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3391.0100254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole Hydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole Hydrochloride
CAS 635702-60-2
Analyt- eller komponentnavne 2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H11 N3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2H-Indazol-6-amine, 2,3-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 2H-Indazol-6-amine, 2,3-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H11N3.ClH/c1-6-8-4-3-7(10)5-9(8)11-12(6)2;/h3-5H,10H2,1-2H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.Cc1c2ccc(N)cc2nn1C
IUPAC navn 2,3-dimethylindazol-6-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 197.66
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 197.072 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.