missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole Hydrochloride |
| CAS | 635702-60-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H11 N3 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2H-Indazol-6-amine, 2,3-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 2H-Indazol-6-amine, 2,3-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N3.ClH/c1-6-8-4-3-7(10)5-9(8)11-12(6)2;/h3-5H,10H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.Cc1c2ccc(N)cc2nn1C |
| IUPAC navn | 2,3-dimethylindazol-6-amine;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?