Få mere at vide
2,3-Dimethyl-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyrazine (~85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethyl-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyrazine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N3/c1-6-7(2)11-4-3-9-5-8(11)10-6/h9H,3-5H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 151.1109 |