Learn More
2,3-Dimethyl-4-nitropyridin N-oxid, Mikromol™
Product Code. 17912086
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 mg
Product Code. Mængde
17912086 25 mg
1 options
Product Code. 17912086 Supplier Mikromol Supplier No. MM0474.140025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,3-Dimethyl-4-nitropyridin N-oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-2,3-lutidine N-Oxide
CAS 37699-43-7
Analyt- eller komponentnavne 4-Nitro-2,3-lutidine N-Oxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H8 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pyridine, 2,3-dimethyl-4-nitro-, 1-oxide, 2,3-Lutidine, 4-nitro-, 1-oxide (7CI), 2,3-Dimethyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium, 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine N-oxide, 4-Nitro-2,3-dimethylpyridine N-oxide
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O3/c1-5-6(2)8(10)4-3-7(5)9(11)12/h3-4H,1-2H3
SMIL Cc1c(C)[n+]([O-])ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2,3-dimethyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Mængde 25 mg
Formel vægt 168,0535 g/mol