Få mere at vide
2,3-Dimethyl-4-nitropyridine N-oxide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11328776
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328776 25 g 25g
11308776 1 g 1g
11318776 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19457.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37699-43-7
Molekylær formel C7H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 168.15
MDL nummer MFCD00065172
InChI nøgle CFMTVTYBZMKULI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-4-nitropyridine-n-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridine n-oxide, 4-nitro-2,3-lutidine-n-oxide, pyridine, 2,3-dimethyl-4-nitro-, 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 4-nitro-2,3-lutidine n-oxide, 4-nitro-2,3-dimethylpyridine n-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitro-pyridine 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitro-1-oxido-pyridin-1-ium
PubChem CID 148223
SMIL CC1=C(C)[N+]([O-])=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine N-oxide
Smeltepunkt 92°C to 94°C
Mængde 25 g
Beilstein 1569438
IUPAC navn 2,3-dimethyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
Formel vægt 168.15
Procent renhed 97%