missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-ylamine, TRC

Artikelnummer. 30374121
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374121 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374121 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47355610G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole
CAS 444731-72-0
Molekylær formel C9 H11 N3
Mængde 10 g
Synonym 2H-Indazol-6-amine, 2,3-dimethyl-, 2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-amine, 2,3-Dimethyl-6-amino-2H-indazole, 6-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole, GW 776944B, Pazopanib related, GSK1007125A, GW776944B, Pazopanib related
InChI formel InChI=1S/C9H11N3/c1-6-8-4-3-7(10)5-9(8)11-12(6)2/h3-5H,10H2,1-2H3
SMIL Cc1c2ccc(N)cc2nn1C
IUPAC navn 2,3-dimethylindazol-6-amine
Molekylvægt (g/mol) 161.2
Formel vægt 161.0953
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.