Få mere at vide
2,3-Dimethyl-2-butene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethyl-2-butene |
| CAS | 563-79-1 |
| Molekylær formel | C6H12 |
| Mængde | 50 mL |
| Synonym | 1,1,2,2-Tetramethylethylene, NSC 73907, Tetramethylethene, Tetramethylethylene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h1-4H3 |
| SMIL | CC(=C(C)C)C |
| IUPAC navn | 2,3-dimethylbut-2-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.16 |
| Formel vægt | 84.0939 |