Få mere at vide
2,3-Dimethyl-2-butene, TRC
Artikelnummer. 30370091
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
30370091 25 mL
1 options
Artikelnummer. 30370091 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47197525ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethyl-2-butene
CAS 563-79-1
Molekylær formel C6H12
Mængde 25 mL
Synonym 1,1,2,2-Tetramethylethylene, NSC 73907, Tetramethylethene, Tetramethylethylene
InChI formel InChI=1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h1-4H3
SMIL CC(=C(C)C)C
IUPAC navn 2,3-dimethylbut-2-ene
Molekylvægt (g/mol) 84.16
Formel vægt 84.0939