Få mere at vide
2,3-Dimethyl-2-butene, 98%
Artikelnummer. 10734281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
Artikelnummer. 10734281
Brand: Thermo Scientific Acros 156591000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 563-79-1 | C6H12 | 84.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-79-1
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.15
MDL nummer MFCD00008897
InChI nøgle WGLLSSPDPJPLOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-2-butene, tetramethylethylene, 2-butene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbutene-2, 1,1,2,2-tetramethylethylene, tetramethylethene, 2,3-dimethyl-but-2-ene, ch3 2c=c ch3 2, 2-butene,3-dimethyl, acmc-1akps
PubChem CID 11250
IUPAC navn 2,3-dimethylbut-2-en
SMIL CC(=C(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dimethyl-2-butene
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -75.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7000g/mL
Kogepunkt 73.0°C
Flammepunkt −16°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C=C(CH3)2
Brydningsindeks 1.4110 to 1.4130
Mængde 100 mL
Beilstein 01, 218
Specifik vægtfylde 0.7
Formel vægt 84.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dimethyl-2-butene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.