Få mere at vide
2,3-Dimethyl-2-butene, 98%
Artikelnummer. 10061690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10061690 25 mL Glasflaske 25ml
10734281 100 mL Glasflaske 100ml
10574454 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10061690 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156590250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 563-79-1 | C6H12 | 84.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-79-1
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.15
MDL nummer MFCD00008897
InChI nøgle WGLLSSPDPJPLOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-2-butene, tetramethylethylene, 2-butene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbutene-2, 1,1,2,2-tetramethylethylene, tetramethylethene, 2,3-dimethyl-but-2-ene, ch3 2c=c ch3 2, 2-butene,3-dimethyl, acmc-1akps
PubChem CID 11250
IUPAC navn 2,3-dimethylbut-2-en
SMIL CC(=C(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dimethyl-2-butene
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -75.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7000g/mL
Kogepunkt 73.0°C
Flammepunkt −16°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C=C(CH3)2
Brydningsindeks 1.4110 to 1.4130
Mængde 25 mL
Beilstein 01, 218
Specifik vægtfylde 0.7
Formel vægt 84.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dimethyl-2-butene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.