Få mere at vide
2,3-dimethyl-1H-indol-6-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2, 3-Dimethyl-1H-indole-6-carboxylic acid |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 189.21 |
| Procent renhed | 97% |