Få mere at vide
2,3-dimethyl-1H-indol-6-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10192784
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10192784 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10786903 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10192784 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07747CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 103986-06-7
Molekylær formel C11H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 189.214
MDL nummer MFCD06799503
InChI nøgle UDPOIMGOHQYJEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indole-6-carboxylicacid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylindole-6-carboxylic acid, acmc-1bpsb, 2,3-dimethyl-6-carboxyindole, 1h-indole-6-carboxylic acid, 2,3-dimethyl
PubChem CID 2772885
IUPAC navn 2,3-dimethyl-lH-indol-6-carboxylsyre
SMIL CC1=C(NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dimethyl-1H-indole-6-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 189.21
Procent renhed 97%