Få mere at vide
2,3-dimethyl-lh-indol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10346854
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10346854 10 g 10g
10738825 250 mg 250mg
10182974 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10346854 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07746EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 14844-73-6
Molekylær formel C11H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 189.214
InChI nøgle KHJGIMZYCBPOBG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 693386
IUPAC navn 2,3-dimethyl-lH-indol-5-carboxylsyre
SMIL CC1=C(NC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dimethyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 10 g
Synonym 1h-indole-5-carboxylic acid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylindole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-2,3-dimethyl-1h-indole, 2,3-dimethyl-indole-5-carboxylic acid, 1h-indole-5-carboxylicacid,2,3-dimethyl, 1h-indole-5-carboxylicacid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-1h-indole-5-carboxylic acid
Formel vægt 189.21
Procent renhed 97%