Få mere at vide
2,3-Dimethyl-1-buten, TRC
Artikelnummer. 30387187
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30387187 5 g
1 options
Artikelnummer. 30387187 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4714305G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethyl-1-butene
CAS 563-78-0
Molekylær formel C6 H12
Mængde 5 g
Synonym 1-Butene, 2,3-dimethyl-, 2,3-Dimethyl-1-butene, 1-Isopropyl-1-methylethylene, 2,3-Dimethyl-1-butylene, 2-Isopropylpropene, NSC 73906
InChI formel InChI=1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h6H,1H2,2-4H3
SMIL CC(C)C(=C)C
IUPAC navn 2,3-dimethylbut-1-en
Molekylvægt (g/mol) 84.16
Formel vægt 84.0939