Få mere at vide
2,3-Dimethyl-1-buten, 99%
Artikelnummer. 11317545
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317545 25 g 25g
11307545 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317545 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05675.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1269.90 DKK
    1088.65 DKK / 25g
    Spare 181.25 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 563-78-0 | C6H12 | 84,162 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-78-0
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.162
MDL nummer MFCD00008923
InChI nøgle OWWIWYDDISJUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-1-butene, 1-butene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbutene, 2,3-dimethylbutene-1, 2,3-dimethyl butene, acmc-1aqwm, butene, 2,3-dimethyl, ch3 2chc ch3 =ch2, 1-butene, 2,3-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 11249
IUPAC navn 2,3-dimethylbut-1-en
SMIL CC(C)C(=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethyl-1-butene
Smeltepunkt -157 °C
Tæthed 0.679
Kogepunkt 56 °C til 57 °C
Flammepunkt −18 °C (− °F)
Brydningsindeks 1.391
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Beilstein 505982
Formel vægt 84.16
Procent renhed 99%