Få mere at vide
2,3-Dimethyl-1-buten, 99%
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethyl-1-butene |
| Smeltepunkt | -157 °C |
| Kogepunkt | 56 °C til 57 °C |
| Flammepunkt | −18 °C (− °F) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3295 |
| Beilstein | 505982 |
| Formel vægt | 84.16 |
| Procent renhed | 99% |