Få mere at vide
2,3-Dimethyl-1,3-butadien, TRC
Artikelnummer. 30382054
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30382054 5 g
1 options
Artikelnummer. 30382054 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4785355G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
CAS 513-81-5
Molekylær formel C6H10
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H10/c1-5(2)6(3)4/h1,3H2,2,4H3
SMIL CC(=C)C(=C)C
IUPAC navn 2,3-dimethylbuta-1,3-dien
Molekylvægt (g/mol) 82.14
Formel vægt 82.0783