Få mere at vide
2,3-Dimethyl-1,3-butadien, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene |
| CAS | 513-81-5 |
| Molekylær formel | C6H10 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10/c1-5(2)6(3)4/h1,3H2,2,4H3 |
| SMIL | CC(=C)C(=C)C |
| IUPAC navn | 2,3-dimethylbuta-1,3-dien |
| Molekylvægt (g/mol) | 82.14 |
| Formel vægt | 82.0783 |