Få mere at vide
2,3-Dimethyl-1,3-butadien, 98 %, stabiliseret med BHT
Artikelnummer. 10239653 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10239653 5 g Glasflaske 5g
10065823 25 g Glasflaske 25g
10025873 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10239653 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163430050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 513-81-5 | C6H10 | 82,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-81-5
Molekylær formel C6H10
Molekylvægt (g/mol) 82.15
MDL nummer MFCD00008595
InChI nøgle SDJHPPZKZZWAKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-1,3-butadiene, biisopropenyl, 2,3-dimethylbutadiene, diisopropenyl, 2,3-dimethylenebutane, 1,3-butadiene, 2,3-dimethyl, unii-61tuu25hco, 61tuu25hco, 2,3-dimethyl-buta-1,3-diene, 2,3-diene
PubChem CID 10566
IUPAC navn 2,3-dimethylbuta-1,3-dien
SMIL CC(=C)C(C)=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dimethyl-1, 3-butadiene
Navn note Stabilized with BHT
Smeltepunkt -76.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7260g/mL
Kogepunkt 68.0°C to 69.0°C
Flammepunkt −20°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=C(CH3)C(CH3)=CH2
Brydningsindeks 1.438
Mængde 5 g
Beilstein 01, III, 991
Fieser 01,276; 13,45
Merck Index 15, 3260
Specifik vægtfylde 0.726
Stabilisator 100ppm BHT
Formel vægt 82.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-dimethyl-1,3-Butadiene